Learn More
2-Anthracenecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30335665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335665 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA69781310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 613-08-1
Formula molecolare C15H10O2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-14(12)9-13/h1-9H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
IUPAC Name anthracene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 222.23
Peso formulazione 222.0681