Learn More
R&D Systems™ 2-APB
Descripción
A functional and membrane permeable D-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) receptor antagonist (IC50 = 42 μM). Stimulates store-operated calcium (SOC) release at low concentrations (< 10 μM) and inhibits it at higher concentrations (up to 50 μM). Increases STIM-Orai channel conductance and limits ion selectivity. Modulator of TRP channels; blocks TRPC1, TRPC3, TRPC5, TRPC6, TRPV6, TRPM3, TRPM7, TRPM8 and TRPP2 and at higher concentrations stimulates TRPV1, TRPV2 and TRPV3. Also blocks specific gap channel subtypes.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | 2-APB |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 225.1 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 225.10 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?