Learn More
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 98%
Codice prodotto. 10414035 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10414035 1 g 1g
10053480 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10414035 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297060010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 49805-30-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 49805-30-3
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00213364
InChI Key DDUFYKNOXPZZIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +/--2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, inverted exclamation marka-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one
PubChem CID 548678
IUPAC Name 3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one
SMILES C1C2C=CC1NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Nota nome 98%
Absorbance (c=1, CH2Cl2) (1cm cell), (c=1, CH2Cl2) (1cm cell), 2 max. at 400nm
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55.0°C to 59.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 102°C to 106°C (0.2 hPa)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: >1000g/L (23°C).
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (#1)-2-Azabicyclo¢2.2.1!hept-5-en-3-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/