Learn More
2-Azahypoxanthine Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30137801
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137801 1 g 1g
30006895 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137801 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA8001001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1797817-35-6
Formula molecolare C4H2N5NaO
Sinonimo 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Sodium Salt∣1,5-Dihydro-4H-Imidazo[4,5-d]- 1,2,3-triazin-4-one∣3,7-Dihydro-4H-Imidazo[4,5-d]-v-triazin-4-one Sodium Salt∣NSC 22419 Sodium Salt∣AHX sodium salt
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 159.08
Shipping Condition Room Temperature
Quantità 1 g
Materiale o nome chimico 2-Azahypoxanthine Sodium Salt