Learn More
2-Azaspiro[4.5]decan-3-one (3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam), Mikromol™
Codice prodotto. 17962286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962286 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17962286 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0684.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Azaspiro[4.5]decan-3-one (3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Nomi componenti o analita 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H15 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Gabapentin Imp. A (EP), Gabapentin USP Related Compound A, Gabapentin USP RC A, 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam, Gabapentin Related Compound A, Gabapentin Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CN1
IUPAC Name 2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Molecular Weight (g/mol) 153.22
Quantità 25 mg
Peso formulazione 153.1154 g/mol