Learn More
2-Azetidinone, 98%
Codice prodotto. 10882451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10882451 5 g Bottiglia in vetro 5g
10421420 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10882451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432960050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 930-21-2 | C3H5NO | 71.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 930-21-2
Formula molecolare C3H5NO
Molecular Weight (g/mol) 71.08
Numero MDL MFCD00013328
InChI Key MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-azetidinone, beta-propiolactam, azetidinone, propiolactam, azetan-2-one, beta-lactam, 2-azetdinone, azetidine-2-one, acmc-209xab
PubChem CID 136721
ChEBI CHEBI:327119
IUPAC Name azetidin-2-one
SMILES C1CNC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Azetidinone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 72.5°C to 76.5°C
Punti di ebollizione 106°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 71.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Azetidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.