Learn More
2-Azidobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30338491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30338491 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA822058100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Azidobenzoic Acid
CAS 31162-13-7
Formula molecolare C7H5N3O2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-4-2-1-3-5(6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccccc1N=[N+]=[N-]
IUPAC Name 2-azidobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 163.13
Peso formulazione 163.0382