Learn More
2-Benzo[b]furan-3-ylethanol, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10677854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10677854 1 g Amber Glass Bottle 1g
10082014 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10677854 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC40809DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 75611-06-2
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.188
Numero MDL MFCD08271904
InChI Key QBEGKDXITSPUTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzofuran-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethan-1-ol, 2-benzofuran-3-yl ;ethanol, 2-benzo b furan-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethan-1-ol
PubChem CID 10953836
IUPAC Name 2-(1-benzofuran-3-yl)ethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzo[b]furan-3-ylethanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 95%