Learn More
Alfa Aesar™ 2-Benzothiazoleacetonitrile, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A11343.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 56278-50-3 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 5g
Codice prodotto. 11403764
  • 55.55€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Applications
2-Benzothiazoleacetonitrile is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dye stuffs.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents .
Specifica
Identificatori chimici
56278-50-3
174.221
ZMZSYUSDGRJZNT-UHFFFAOYSA-N
342465
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CC#N
C9H6N2S
MFCD00051633
benzothiazole-2-acetonitrile, 2-benzo d thiazol-2-yl acetonitrile, 2-benzothiazoleacetonitrile, 2-1,3-benzothiazol-2-yl acetonitrile, benzothiazole-2-yl-acetonitrile, 1,3-benzothiazol-2-ylacetonitrile, benzothiazol-2-ylacetonitrile, 2-cyanomethyl-1,3-benzothiazole, 2-benzothiazol-2-ylethanenitrile, 2-cyanomethylbenzothiazole
2-(1,3-benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Specifica
2-Benzothiazoleacetonitrile
5g
C9H6N2S
UN3439
benzothiazole-2-acetonitrile, 2-benzo d thiazol-2-yl acetonitrile, 2-benzothiazoleacetonitrile, 2-1,3-benzothiazol-2-yl acetonitrile, benzothiazole-2-yl-acetonitrile, 1,3-benzothiazol-2-ylacetonitrile, benzothiazol-2-ylacetonitrile, 2-cyanomethyl-1,3-benzothiazole, 2-benzothiazol-2-ylethanenitrile, 2-cyanomethylbenzothiazole
ZMZSYUSDGRJZNT-UHFFFAOYSA-N
2-(1,3-benzothiazol-2-yl)acetonitrile
342465
98%
99°C to 103°C
56278-50-3
MFCD00051633
128460
Slightly soluble in water.
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CC#N
174.221
174.23
Videos
SDS Documenti