missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Benzotriazolyl-4-tert-octylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol |
| CAS | 3147-75-9 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C20 H25 N3 O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, 1268A, 2-(2-Hydroxy-5-t-octylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-5-t-octylphenyl)benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-tert-octylphenol, 2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, 2-(2'-Hydroxy-5'-tert-octylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-5'-tert-octylphenyl)benztriazole, 2-(5-t-Octyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(5'-tert-Octyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-Benzotriazolyl-4-tert-octylphenol, 2-[2'-Hydroxy-5'-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]benzotriazole, ADK Stab LA 29, BLS 5411, Biosoap 583, Chisorb 5411, Cyasorb 5411, Cyasorb UV 5411, Eversorb 72, Fisorb 329, JF 83, Kemisorb 79, LA 29, Octrizole, Seesorb 709, Seesorb 709G, Songsorb 3290, Spectra-Sorb UV 5411, Sumisorb 340, Tinuvin 329, UV 329, UV 5411, UVA 235, Uvinul 3029, Viosorb 583 |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)n2nc3ccccc3n2 |
| IUPAC Name | 2-(benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 323.43 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?