Learn More
2-Benzotriazolyl-phenol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Benzotriazolyl-phenol |
| CAS | 10096-91-0 |
| Formula molecolare | C12H9N3O |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)benzotriazole, CGL 900 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-3-7-11(12)15-13-9-5-1-2-6-10(9)14-15/h1-8,16H |
| SMILES | Oc1ccccc1n2nc3ccccc3n2 |
| IUPAC Name | 2-(benzotriazol-2-yl)phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 211.22 |
| Peso formulazione | 211.0746 |