Learn More
2-Benzotriazolyl-phenol, TRC
Codice prodotto. 30330193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330193 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330193 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB207055500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzotriazolyl-phenol
CAS 10096-91-0
Formula molecolare C12H9N3O
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)benzotriazole, CGL 900
InChI Formula InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-3-7-11(12)15-13-9-5-1-2-6-10(9)14-15/h1-8,16H
SMILES Oc1ccccc1n2nc3ccccc3n2
IUPAC Name 2-(benzotriazol-2-yl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 211.22
Peso formulazione 211.0746