Learn More
2-Benzoxazolinone, 98%
Codice prodotto. 11413977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413977 25 g 25g
11423977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11413977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19378.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 59-49-4 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-49-4
Formula molecolare C7H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 135.12
Numero MDL MFCD00005716
InChI Key ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
PubChem CID 6043
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzoxazolinone
Punto di fusione 139°C to 140°C
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Quantità 25 g
Beilstein 119481
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 98%