Learn More
2-Benzoxazolinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10245790
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
59-49-4
C7H5NO2
135.12
MFCD00005716
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
6043
3H-1,3-benzoxazol-2-one
O=C1NC2=CC=CC=C2O1
59-49-4
C7H5NO2
135.12
MFCD00005716
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
6043
3H-1,3-benzoxazol-2-one
O=C1NC2=CC=CC=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Benzoxazolinone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137°C to 141°C
Colore Beige to Brown-Gray
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and,trifluoroacetic acid
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Benzoxazolinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.