Learn More
2-Benzoxazolinone, 98%
Codice prodotto. 10732115 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732115 500 g Bottiglia in vetro 500g
10245790 25 g Bottiglia in vetro 25g
10082060 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10732115 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169085000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59-49-4 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-49-4
Formula molecolare C7H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 135.12
Numero MDL MFCD00005716
InChI Key ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
PubChem CID 6043
IUPAC Name 3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzoxazolinone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137°C to 141°C
Colore Beige to Brown-Gray
Densità 160g/mL
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and,trifluoroacetic acid
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Benzoxazolinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.