Learn More
2-Benzoxazolinone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499376
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499376 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW015818
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2-Benzoxazolinone is an anti-leishmanial agent with an LC50 of 40 μg/mL against L. donovani. A building block in chemical synthesis. 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one derivatives have antimicrobial activity against a selection of Gram-positive, Gram-negative bacteria and yeasts. Derivatives as anti-quorum sensing agent.
2-Benzoxazolinone is an anti-leishmanial agent with an LC50 of 40 μg/mL against L. donovani. A building block in chemical synthesis. 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one derivatives have antimicrobial activity against a selection of Gram-positive, Gram-negative bacteria and yeasts. Derivatives as anti-quorum sensing agent.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzoxazolinone
Forma fisica Solid
CAS 59-49-4
Colore Light Brown to Brown
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H5NO2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo 2-Benzoxazolone 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one 2-Hydroxybenzoxazole
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (740.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.85 mg/mL (28.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2N1
Molecular Weight (g/mol) 135.12
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only