Learn More
2-Benzoxazolinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Benzoxazolinone |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9) |
| Peso formulazione | 135.032 |