Learn More
2-Benzoylbenzoic Acid, 98+%
Codice prodotto. 10677242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10677242 1 kg Plastic bottle 1kg
10112230 25 g Plastic bottle 25g
10070720 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10677242 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105710010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85-52-9 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-52-9
Formula molecolare C14H10O3
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Numero MDL MFCD00002472
InChI Key FGTYTUFKXYPTML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-benzoyl, 2-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carboxylic acid, benzoic acid, o-benzoyl, o-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carbonic acid, 2-benzoquinonecarboxylic acid, benzoylbenzoic acid, 2-phenylcarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6813
IUPAC Name 2-benzoylbenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzoylbenzoic acid
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126.0°C to 130.0°C
Colore Beige to White
Punti di ebollizione 257.0°C to 265.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5COC6H4CO2H
Quantità 1 kg
Beilstein 10, 747
Peso formulazione 226.23
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Benzoylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.