Learn More
2-Benzoylpyridine, 99+%
Codice prodotto. 10775551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10775551 100 g Bottiglia in vetro 100g
10152320 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10775551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105801000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 91-02-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-02-1
Formula molecolare C12H9NO
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Numero MDL MFCD00006300
InChI Key GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzoylpyridine, phenyl pyridin-2-yl methanone, phenyl 2-pyridyl ketone, methanone, phenyl-2-pyridinyl, pyridine, 2-benzoyl, 2-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 2-pyridyl, phenyl 2-pyridinyl methanone, phenyl-a-pyridylketone, phenyl 2-pyridyl methanone
PubChem CID 7038
IUPAC Name phenyl(pyridin-2-yl)methanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzoylpyridine
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 42.0°C to 44.0°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 317.0°C
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CO(C5H4N)
Quantità 100 g
Beilstein 21, 330
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Chunks