Learn More
2-Benzoylpyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenyl(pyridin-2-yl)methanone |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H |
| Peso formulazione | 183.0684 |