Learn More
2-Benzoylpyrrole, TRC
Codice prodotto. 30338716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338716 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338716 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB122800500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzoylpyrrole
CAS 7697-46-3
Formula molecolare C11 H9 N O
Quantità 500 mg
Sinonimo Pyrrol-2-yl Phenyl Ketone, Phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone, 2-Benzoyl-1H-pyrrole
InChI Formula InChI=1S/C11H9NO/c13-11(10-7-4-8-12-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,12H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc[nH]2
IUPAC Name phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 171.2
Peso formulazione 171.0684