Learn More
2-Benzoylpyrrole, TRC
Codice prodotto. 30341059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341059 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1228001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzoylpyrrole
CAS 7697-46-3
Formula molecolare C11 H9 N O
Quantità 1 g
Sinonimo Pyrrol-2-yl Phenyl Ketone, Phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone, 2-Benzoyl-1H-pyrrole
InChI Formula InChI=1S/C11H9NO/c13-11(10-7-4-8-12-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,12H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc[nH]2
IUPAC Name phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 171.2
Peso formulazione 171.0684