Learn More
2-Benzoylthiophene, 98%
Codice prodotto. 11499902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499902 10 g 10g
11319679 5 g 5g
11409912 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499902 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12036.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 135-00-2 | C11H8OS | 188.244 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-00-2
Formula molecolare C11H8OS
Molecular Weight (g/mol) 188.244
Numero MDL MFCD00022495
InChI Key DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzoylthiophene, phenyl thiophen-2-yl methanone, phenyl 2-thienyl ketone, methanone, phenyl-2-thienyl, ketone, phenyl 2-thienyl, phenyl 2-thienyl methanone, 2-thienyl phenyl ketone, .alpha.-benzoylthiophene, phenyl-thiophen-2-yl-methanone, 2-benzoyl thiophene
PubChem CID 67262
IUPAC Name phenyl(thiophen-2-yl)methanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzoylthiophene
Punto di fusione 55°C to 57°C
Punti di ebollizione 124°C to 126°C (0.5 mmHg)
Quantità 10 g
Beilstein 3929
Peso formulazione 188.25
Percent Purity 98%