Learn More
2-Benzyl-N-Boc-L-proline, 95%
Codice prodotto. 15448747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448747 250 mg 250mg
15438747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52184.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 706806-60-2 | C17H23NO4 | 305.374 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 706806-60-2
Formula molecolare C17H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 305.374
Numero MDL MFCD06795522
InChI Key JUUNPRGYFCIXSM-QGZVFWFLSA-N
Sinonimo boc-r-alpha-benzyl-proline, r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-2-benzyl-1-boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, r-2-benzyl-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-, a-benzyl l-proline, 2-benzyl-n-boc-l-proline, boc-r-, a-benzyl-pro-oh, boc-r-alpha-benzyl-pro-oh, 2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl proline
PubChem CID 2761823
IUPAC Name (2R)-2-benzyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzyl-N-Boc-L-proline
Punto di fusione 154°C to 156°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 305.37
Percent Purity 95%