Learn More
2-(Benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10561492
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10561492 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10466662 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10561492 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00042CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 342405-23-6
Formula molecolare C11H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 234.27
Numero MDL MFCD03086200
InChI Key REVWBJBCAIBQGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzylamino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, maybridge3_004319, 2-benzylamino thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-phenylmethyl amino
PubChem CID 2779647
IUPAC Name 2-(benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Benzylamino)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 234.28
Percent Purity 95%