Learn More
2-Benzylbenzimidazole Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30333534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333534 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1199051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzylbenzimidazole Hydrochloride
CAS 1212-48-2
Formula molecolare C14H12N2 •HCl
Quantità 1 g
Sinonimo Dibasole, Dibazol Hydrochloride, Dibazole Hydrochloride, Bendazol Hydrochloride, 2-(Phenylmethyl)-1H-benzimidazole Monohydrochloride, Benzimidazole, 2-benzyl-, Monohydrochloride (8CI), 1H-Benzimidazole, 2-(phenylmethyl)-, Monohydrochloride (9CI)
InChI Formula InChI=1S/C14H12N2.ClH/c1-2-6-11(7-3-1)10-14-15-12-8-4-5-9-13(12)16-14;/h1-9H,10H2,(H,15,16);1H
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=NC3=CC=CC=C3N2.Cl
IUPAC Name 2-benzyl-1H-benzimidazole;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 208.263646