Learn More
2-Benzylcyclohexanone, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 15244278 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15244278 5 g 5g
15234278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15244278 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451860050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 946-33-8
Formula molecolare C13H16O
Molecular Weight (g/mol) 188.27
InChI Key CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98945
IUPAC Name 2-benzylcyclohexan-1-one
SMILES C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Benzylcyclohexanone
Densità 1.0240g/mL
Punti di ebollizione 103.0°C to 105.0°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare C6H5CH2C6H9O
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.024
Sinonimo 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
Peso formulazione 188.27
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Benzylcyclohexan-1-one
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement