Learn More
2-Benzylcyclohexanone, 97%
Codice prodotto. 11397585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11397585 1 g 1g
11307595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397585 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05776.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 946-33-8 | C13H16O | 188.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 946-33-8
Formula molecolare C13H16O
Molecular Weight (g/mol) 188.27
Numero MDL MFCD00051455
InChI Key CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
PubChem CID 98945
IUPAC Name 2-benzylcyclohexan-1-one
SMILES C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzylcyclohexanone
Punto di fusione 28°C to 30°C
Densità 1.03
Punti di ebollizione 103°C to 105°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.536
Quantità 1 g
Beilstein 2046670
Peso formulazione 188.27
Percent Purity 97%