Learn More
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine hydrochloride, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10639724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10639724 1 g Amber Glass Bottle 1g
10462813 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10639724 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07103DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 10578-75-3
Formula molecolare C9H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 187.667
Numero MDL MFCD06411550
InChI Key AFQMWBUNDONXED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzyloxy ethanamine hydrochloride, 2-benzyloxy-1-ethanamine hydrochloride, 2-benzyloxyethylamine hydrochloride, aminoethylbenzyl ether hydrochloride, 2-phenylmethoxy-ethylamine hydrochloride, 2-benzyloxy-1-ethanamine, hcl, 2-benzyloxy ethylamine hydrochloride, 2-benzyloxy ethyl amine hydrochloride, ethanamine, 2-phenylmethoxy-, hydrochloride, 2-phenylmethoxy ethylamine, chloride
PubChem CID 2794786
IUPAC Name 2-phenylmethoxyethanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 187.67
Percent Purity 97%