Learn More
[2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052075 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052075 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0645.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid
CAS 87460-09-1
Nomi componenti o analita [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H23 O4 P
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-[Hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester
InChI Formula InChI=1S/C19H23O4P/c20-19(23-15-18-12-5-2-6-13-18)16-24(21,22)14-8-7-11-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-10,12-13H,7-8,11,14-16H2,(H,21,22)
SMILES OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC Name (2-benzyloxy-2-oxo-ethyl)-(4-phenylbutyl)phosphinic acid
Molecular Weight (g/mol) 346.36
Quantità 25 mg
Peso formulazione 346.1334 g/mol