Learn More
2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 97%, Maybridge™
Codice prodotto. 11316945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11316945 25 g 25g
10263612 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316945 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB02038EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1164-16-5
Formula molecolare C17H17NO5
Molecular Weight (g/mol) 315.33
Numero MDL MFCD00037180
InChI Key MCRMUCXATQAAMN-GGYSOQFKNA-N
Sinonimo z-tyr-oh, n-cbz-l-tyrosine, n-benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, cbz-l-tyrosine, n-carbobenzoxy-l-tyrosine, n-carbobenzyloxy-l-tyrosine, cbz-tyr-oh, benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, n-cbz-l-tyrosine-oh, z-tyrosine
PubChem CID 712438
IUPAC Name 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare C6H5CH2OC(O)NHCH(CO2H)CH2C6H4OH
Quantità 25 g
Peso formulazione 315.32
Percent Purity 97%