Learn More
2-(Benzyloxy)phenol, TRC
Codice prodotto. 30333713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333713 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333713 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2866551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Benzyloxy)phenol
CAS 6272-38-4
Formula molecolare C13H12O2
Quantità 1 g
Sinonimo Benzyl o-Hydroxyphenyl Ether, NSC 37426, NSC 72669, o-(Benzyloxy)phenol
InChI Formula InChI=1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
SMILES Oc1ccccc1OCc2ccccc2
IUPAC Name 2-phenylmethoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 200.23
Peso formulazione 200.0837