Learn More
2-Benzyloxybenzaldehyde 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10473555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10473555 50 g Bottiglia in vetro 50g
10146713 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10473555 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392430500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5896-17-3
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD00016583
InChI Key PBEJTRAJWCNHRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzyloxy benzaldehyde, 2-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-phenylmethoxy, o-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-benzyloxy, o-benzylsalicylaldehyde, 2-benzyl-oxy benzaldehyde, 2-phenylmethoxy benzaldehyde, benzyloxybenzaldehyde, o-benzyloxybenzaldehyde
PubChem CID 344784
IUPAC Name 2-(benzyloxy)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzyloxybenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.15g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2OC6H4C(=O)H
Indice di rifrazione 1.5980 to 1.6020 (20°C, 589nm)
Quantità 50 g
Beilstein 08, III, 145
Peso formulazione 212.25
Percent Purity ≥97.5% (GC)
Forma fisica Liquid