Learn More
2-Benzylpyridine, Mikromol™
Codice prodotto. 17994016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994016 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17994016 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0059.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Benzylpyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Nomi componenti o analita 2-Benzylpyridine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H11 N
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Pheniramine Maleate Imp. A (EP), Pheniramine Imp. A (EP), 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity A, Pheniramine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC Name 2-benzylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 169.22
Quantità 100 mg
Peso formulazione 169.0891 g/mol