Learn More
2-Benzylpyridine, TRC
Codice prodotto. 30333248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333248 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333248 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2887401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Formula molecolare C12 H11 N
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. A (EP)
InChI Formula InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC Name 2-benzylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 169.22
Peso formulazione 169.0891