Learn More
2-(Benzylthio)ethanol, 98%
Codice prodotto. 11378715
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378715 25 g 25g
11368715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378715 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12274.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26524-88-9 | C9H12OS | 168.254 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26524-88-9
Formula molecolare C9H12OS
Molecular Weight (g/mol) 168.254
Numero MDL MFCD00014039
InChI Key ANMHSIXPUAKNLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzylthio ethanol, 2-hydroxyethyl benzyl sulfide, 2-benzylsulfanyl ethanol, 2-hydroxyethyl-benzyl sulphide, 2-benzylsulfanyl ethan-1-ol, 2-phenylmethylthio ethanol, 2-phenylmethylsulfanyl ethanol, 2-phenylmethylthio ethan-1-ol, 2-hydroxyethylbenzylsulfide, 2-benzylthioethanol
PubChem CID 77486
IUPAC Name 2-benzylsulfanylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Benzylthio)ethanol
Punti di ebollizione 168°C to 169°C (18 mmHg)
Formula lineare C6H5CH2S(CH2)2OH
Indice di rifrazione 1.576
Quantità 25 g
Beilstein 2356895
Peso formulazione 168.25
Percent Purity 98%