Learn More
2% Biodiesel/98% High Cetane Diesel Fuel, v/v, VHG™
Codice prodotto. 17932476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Dimensione della confezione:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932476 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17932476 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGBDBLEND2P20
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
2% Biodiesel/98% High Cetane Diesel Fuel, v/v
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bio Diesel Fuel
CAS 870530-78-2
Nomi componenti o analita Bio Diesel Fuel
Shipping Condition Room Temperature
Concentrazione 2%
Sinonimo Diesel fuel substitutes, biodiesel, B 10, B 10 biofuel, B 100, B 100 biofuel, B 20, B 20 biofuel, B 5, B 5 biofuel, B 50, B 50 biofuel, Biodiesel, Biofuels, biodiesel, Biodiesel fuel
IUPAC Name Biodiesel Fuel
Solvent or Matrix High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel
Quantità 20 mL