Learn More
2-Biphenylcarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 13478298 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13478298 100 g Bottiglia in vetro 100g
10713831 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13478298 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106271000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 947-84-2
Formula molecolare C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Numero MDL MFCD00002463
InChI Key ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
IUPAC Name 2-phenylbenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Biphenylcarboxylic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 110.0°C to 114.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 199.0°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09,669
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder