Learn More
2-Biphenylisocyanate, TRC
Codice prodotto. 30340628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340628 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3979131G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Biphenylisocyanate
CAS 17337-13-2
Formula molecolare C13H9NO
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
SMILES O=C=Nc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC Name 1-isocyanato-2-phenylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 195.21
Peso formulazione 195.0684