Learn More
2-Biphenylisocyanate, TRC
Codice prodotto. 30334622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334622 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334622 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB397913500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Biphenylisocyanate
CAS 17337-13-2
Formula molecolare C13H9NO
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
SMILES O=C=Nc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC Name 1-isocyanato-2-phenylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 195.21
Peso formulazione 195.0684