Learn More
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 98%
Codice prodotto. 15440529
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440529 1 g 1g
15460529 250 mg 250mg
15450529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15440529 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63698.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 188345-71-3 | C11H17NO2 | 195.262 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 188345-71-3
Formula molecolare C11H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 195.262
Numero MDL MFCD22416354
InChI Key ZATXHTCUZAWODK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15837921
IUPAC Name tert-butyl 5-azabicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Colore Yellow
Quantità 1 g
Sinonimo 2-boc-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, tert-butyl 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, 2-tert-butoxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, ksc497c1n, tert-butyl 5-azabicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylate, 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-tert-butyloxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hepta-5-ene, 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Peso formulazione 195.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid