Learn More
2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane, TRC
Codice prodotto. 30338360
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338360 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338360 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB63014050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane
CAS 1000933-99-2
Formula molecolare C12H21NO3
Quantità 50 mg
Sinonimo (6-Hydroxyspiro[3.3]Hept-2-Yl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-12(5-8)6-9(14)7-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC2(CC(O)C2)C1
IUPAC Name tert-butyl N-(2-hydroxyspiro[3.3]heptan-6-yl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 227.3
Peso formulazione 227.1521