Learn More
2-(Boc-amino)ethyl bromide, 96%
Descrizione
N-t-Boc-2-bromoethylamine is a building block for preparing fluorinated spacers having nucleophilic and electrophilic termini.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-t-Boc-2-bromoethylamine is a building block for preparing fluorinated spacers having nucleophilic and electrophilic termini.
Solubility
Soluble in Chloroform, Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Notes
Store at -20°C. Reactive with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Boc-amino)ethyl bromide |
| Punto di fusione | 30°C to 32°C |
| Formula lineare | BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3 |
| Beilstein | 2325117 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate. |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 224.1 |
| Percent Purity | 96% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-(Boc-amino)ethyl bromide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Bromoethyl)carbamic acid tert-butylester