Learn More
2-(Boc-amino)pyridine, 95%
Codice prodotto. 15493977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493977 5 g 5g
15403987 250 mg 250mg
15483977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15493977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30741.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 38427-94-0 | C10H14N2O2 | 194.234 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38427-94-0
Formula molecolare C10H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 194.234
Numero MDL MFCD03411622
InChI Key ORUGTGTZBRUQIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-boc-amino pyridine, tert-butyl pyridin-2-ylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine, tert-butyl n-pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-2-pyridyl carbamate, pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem17730, boc-2-aminopyridine
PubChem CID 11206349
IUPAC Name tert-butyl N-pyridin-2-ylcarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Boc-amino)pyridine
Punto di fusione 92°C to 94°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 95%