Learn More
2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10699564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10699564 1 g 1g
10689564 250 mg 250mg
10567054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10699564 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09505DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 3292-77-1
Formula molecolare C5H4BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 206.06
Numero MDL MFCD06411540
InChI Key AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
PubChem CID 2795212
IUPAC Name 2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
SMILES BrCC(=O)C1=NC=CS1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(1, 3-thiazol-2-yl)ethanone
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.06
Percent Purity 97%