Learn More
2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)ethanone hydrobromide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11320577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11320577 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10255244 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11320577 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13655CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 944450-78-6
Formula molecolare C10H10Br2N2O
Molecular Weight (g/mol) 334.011
Numero MDL MFCD09817461
InChI Key LRWGKOQDEBXXPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl ethanone hydrobromide, c10h9brn2o.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl-ethanone.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one-hydrogen bromide 1/1
PubChem CID 24229460
IUPAC Name 2-bromo-1-(1-methylbenzimidazol-5-yl)ethanone;hydrobromide
SMILES CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)ethanone hydrobromide
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 334.01
Percent Purity 97%