Learn More
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10692433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10692433 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10374562 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10692433 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01405CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 19815-97-5
Formula molecolare C10H9BrO3
Molecular Weight (g/mol) 257.08
Numero MDL MFCD04972617
InChI Key BSROYFIAEPSLCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-1,4-benzodioxane, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethan-1-one, 5-bromoacetyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-bromanyl-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl
PubChem CID 2795035
IUPAC Name 2-bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)ethanone
SMILES BrCC(=O)C1=C2OCCOC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 257.08
Percent Purity 97%