Learn More
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 250 mg |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one |
| Peso formulazione | 257.08 |
| Percent Purity | 95% |