Learn More
2-Bromo-1-(2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10492033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10492033 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10644553 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10492033 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00935CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 54001-36-4
Formula molecolare C12H9BrClNOS
Molecular Weight (g/mol) 330.62
Numero MDL MFCD04115414
InChI Key MDZFMZALZSZQSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-4'-chlorophenyl thiazole, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-5-thiazolyl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromanyl-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2794647
IUPAC Name 2-bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 330.63
Percent Purity 95%