Learn More
2-Bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(2, 4-dimethylphenyl)ethan-1-one |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | (CH3)2C6H3C(O)CH2Br |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 227.1 |
| Percent Purity | 97% |